Przejdź do
B48207
Bis(2-methoxyethyl)amine
98%
Synonim(y):
2,2′-Dimethoxydiethylamine, 2-Methoxy-N-(2-methoxyethyl)ethanamine, Di(2-methoxyethyl)amine, N,N-Bis(2-methoxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
1020,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3OCH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-923-9
Beilstein/REAXYS Number:
1736313
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
1020,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
COCCNCCOC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-8-5-3-7-4-6-9-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
IBZKBSXREAQDTO-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-methoxyethyl)amine can be used as a reactant:
  • In the Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction to synthesize aryl amines by reacting with aryl and heteroaryl halides.
  • To synthesize α-ketoamides via metal-free oxidative coupling reaction with methyl ketones in the presence of tert-butyl hydroperoxide as an oxidant and iodine as a catalyst.
  • To synthesize N, N-dialkyl perfluoroalkanesulfonamides by reacting with perfluoroalkanesulfonyl halides.
  • To synthesize N-(alkoxy)succinamide ester by reacting with succinyl chloride, which can be used as an intermediate to prepare diol monomer for biodegradable polyester synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B38503484881B46808
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
bp
170-172 °C (lit.)
bp
-
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
powder
functional group
amine, ether
functional group
amine
functional group
ester, amine, aldehyde
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)