Przejdź do
B3159
Potassium benzene-1,2-disulfonate
≥97%
Synonim(y):
Benzene-1,2-disulfonic acid dipotassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
612,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(SO3K)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.42
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-199-9
Beilstein/REAXYS Number:
6552908
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
612,75 zł
Cena katalogowa817,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12669259802489670
description
≥97%
description
≥95%
description
80%, technical grade
description
98 atom % D
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
80%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
-
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
285 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)