Przejdź do
A79507
3-Aminorhodanine
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-870-9
MDL number:
eCl@ss:
32110501
Assay:
99%
Form:
solid
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
solid
mp
100-103 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
NN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C3H4N2OS2/c4-5-2(6)1-8-3(5)7/h1,4H2
InChI key
ZBUUHLDYMKTVLT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
230162S763583689
description
99%
description
Dye content 75 %
description
Dye content ~95 %
description
suitable for fluorescence
assay
99%
assay
≥73% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
mp
100-103 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
210-211 (dec.) (lit.)
functional group
thioether
functional group
-
functional group
-
functional group
-
3-Aminorhodanine custom synthesis services
-
-
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)