Przejdź do
A7256
DL-Norepinephrine hydrochloride
crystalline, ≥97% (TLC)
Synonim(y):
(±)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, (±)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, DL-Arterenol hydrochloride, DL-Noradrenaline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-229-8
Beilstein/REAXYS Number:
3707003
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
crystalline
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
crystalline
color
off-white to tan
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to brownish-yellow
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(C1=CC(O)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
InChI key
FQTFHMSZCSUVEU-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Norepinephrine hydrochloride is an adrenergic drug.
Application
DL-Norepinephrine hydrochloride is suitable adrenergic drug used in the following studies:
  • To investigate the effects of adrenergic drugs on lantern of larval fly.
  • To evaluate the ability of α-adrenergic stimulation in the presence of elevated calcium levels to induce delayed after depolarizations and triggered activity in Purkinje fibers isolated from cat hearts.
  • Simultaneous reduction and surface functionalization of graphene oxide by a one-step poly(norepinephrine) functionalization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74480A7257H8502
description
crystalline, ≥97% (TLC)
description
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥98%, crystalline
description
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98%
assay
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble, alcohol: 20 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystals
form
crystalline
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
off-white to tan
color
-
color
off-white to tan
color
, White to Light Yellow to Light Beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?