Przejdź do
A5487
N-Acetyl-2-chloro-2-deoxyneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate
Synonim(y):
5-(Acetylamino)-2-chloro-2,3,5-trideoxy-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, N-Acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, Methyl N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28ClNO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
solid
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
InChI key
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
Application
Versatile sialic acid intermediate for the preparation of neuraminic acid derivatives. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19023A7791E9609
description
-
description
analytical standard
description
≥98% (TLC)
description
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)