Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8Br2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-504-2
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
functional group
bromo, ether
SMILES string
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI key
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥95% (GC) | description technical grade, 90% | description 95% | description 98% |
| assay ≥95% (GC) | assay 90% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form solid | form crystals |
| grade technical | grade technical grade | grade - | grade - |
| functional group bromo, ether | functional group bromo, ether | functional group hydroxyl, bromo | functional group phenoxy, bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?