Przejdź do
93902
L-Tyrosine tert-butyl ester
≥99.0% (NT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-902-3
Beilstein/REAXYS Number:
2696011
MDL number:
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-144 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
946608664593829
description
≥99.0% (NT)
description
≥99.0%
description
≥98.0% (NT)
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
mp
141-144 °C
mp
-
mp
~280 °C (dec.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)