Przejdź do
935530
Chlorek srebra(I)
-325 mesh, 99.99% trace metals basis (excluding Na)
Synonim(y):
Chlorek srebra, Chlorosrebro, Monochlorek srebra
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.32
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
73.4-77.1% (with AgNO3, titration), 99.99% trace metals basis (excluding Na)
Form:
powder
Solubility:
water: soluble
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
Quality Segment
assay
73.4-77.1% (with AgNO3, titration), 99.99% trace metals basis (excluding Na)
form
powder
reaction suitability
core: silver
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
color
white to off-white
particle size
-325 mesh
mp
455 °C (lit.), 455 °C
solubility
water: soluble
SMILES string
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
General description
Chlorek srebra(I) jest białawym ciałem stałym, słabo rozpuszczalnym w wodzie. Chlorek srebra(I) zmienia kolor na czarny w obecności ciepła, wskazując na tworzenie się srebra.
Można go łatwo wytworzyć poprzez połączenie azotanu srebra, chlorku sodu lub chlorku kobaltu(II).
Application
Chlorek srebra (AgCl) jest szeroko stosowany jako katalizator, środek przeciwbakteryjny, materiał fotograficzny i jonowy materiał półprzewodnikowy.
Chlorek srebra (AgCl) może być używany do różnych zastosowań, takich jak: powłoka na srebrnym drucie, która może być używana jako elektroda odniesienia w elektrochemii
. Może być osadzany na materiale przewodzącym w celu stabilnej fotokatalizy w świetle widzialnym .
Ponadto, chlorek srebra(I) jest wykorzystywany do syntezy polimerycznych kompleksów srebra(I) z siecią 1D i 3D .
Co więcej, chlorek srebra(I) jest również stosowany jako katalizator w przygotowywaniu 1,2,3-triazoli z alkinów i azydków.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
449571204382227927
description
-325 mesh, 99.99% trace metals basis (excluding Na)
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
ReagentPlus®, 99%
form
powder
form
-
form
powder and chunks
form
powder or chunks
assay
99.99% trace metals basis (excluding Na), 73.4-77.1% (with AgNO3, titration)
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99%
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)