Przejdź do
932736
4,4′,4′′-Tris(N-(naftalen-2-ylo)-N-fenyloamino)-trifenyloamina
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Gospodarz
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H22N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.23
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
sublimed grade
Quality Segment
description
Emissive Layer
assay
≥99% (HPLC)
transition temp
transition temp 86 °C (Tg)
solubility
2-methyltetrahydrofuran: soluble, ethyl acetate: soluble
λmax
305 nm±5 nm in ethyl acetate, 353 nm±5 nm in ethyl acetate
fluorescence
λem 416 nm±10 nm in ethyl acetate
orbital energy
HOMO 5.7 eV , LUMO 2.8 eV 
SMILES string
[n]2(c3c(c7c2cccc7)cc(cc3)c4nc(nc(n4)c6ccccc6)c5ccccc5)c1ccccc1
InChI
1S/C33H22N4/c1-4-12-23(13-5-1)31-34-32(24-14-6-2-7-15-24)36-33(35-31)25-20-21-30-28(22-25)27-18-10-11-19-29(27)37(30)26-16-8-3-9-17-26/h1-22H
InChI key
VPPRLINZYBFAMS-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′,4′′-Tris(N-(naftalen-2-ylo)-N-fenylo-amino)-trifenyloamina, znana również jako DPTPCz, jest stosowana jako materiał hosta/TADF w elektronice organicznej. Jest przetwarzalny w roztworze i dość popularny w urządzeniach elektroluminescencyjnych i innych urządzeniach optoelektronicznych, takich jak wyświetlacze (OLED).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
932469931977932507
description
≥99% (HPLC)
description
-
description
≥99% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
sublimed grade
grade
sublimed grade
grade
sublimed grade
grade
sublimed grade
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
transition temp
transition temp 86 °C (Tg)
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
fluorescence
λem 416 nm±10 nm in ethyl acetate
fluorescence
λem 298 nm±10 nm in dichloromethane
fluorescence
-
fluorescence
λem 447 nm±20 nm in THF
description
Emissive Layer
description
Emissive Layer, μh ≈ 1.1 x 10-6 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 5.7 x 10-6 cm2 V−1 s−1
description
Hole Transport Layer
description
Hole Transport Layer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)