Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33FN4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
VH032
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C([C@@H](NC(=O)C1(F)CC1)[C@@](C)(C)C)(=O)N2[C@H](C(NCC3=C(O)C=C(C=C3)C4=C(C)N=CS4)=O)C[C@@H](O)C2
InChI key
OKBLHQUBMCCFKE-LVCYWYKZSA-N
Application
VH032-cyclopropane-F jest funkcjonalizowanym ligandem von-Hippel-Lindau (VHL) z końcową grupą hydroksylową. Umożliwia szybką koniugację z wieloma łącznikami zawierającymi aktywne grupy opuszczające. Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Other Notes
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG3
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTACs
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG3
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTACs
Legal Information
PROTAC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95% | description ≥95% | description ≥97% |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: ligand |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?