Przejdź do
929352
(S,R,S)-AHPC-di-trimethylamide-dioxodisulfide-carbonate ester
Synonim(y):
S-(1-(((((3R,5S)-1-((S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoyl)-5-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)oxy)carbonyl)oxy)-2-methylpropan-2-yl) methanesulfonothioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H48N4O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
740.95
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
disulfide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1[C@@H](C[C@H](C1)OC(OCC(C)(C)SS(C)(=O)=O)=O)C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C33H48N4O9S3/c1-20-25(47-19-35-20)22-13-11-21(12-14-22)16-34-27(38)24-15-23(45-30(41)44-18-33(8,9)48-49(10,42)43)17-37(24)28(39)26(31(2,3)4)36-29(40)46-32(5,6)7/h11-14,19,23-24,26H,15-18H2,1-10H3,(H,34,38)(H,36,40)/t23-,24+,26-/m1/s1
InChI key
AZAVKYSXGOPVNY-RMTZWNOUSA-N
Application
Protein degrader building block (S,R,S)-AHPC-di-trimethylamide-dioxodisulfide-carbonate ester enables the synthesis of molecules for degradation of proteins and PROTAC® (proteolysis-targeting chimeras) research. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand and a pendant disulfide, linked via a carbonate group. The pendant disulfide allows for targeted degradation of antibodies. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and degrader, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks, parallel synthesis can be used to more quickly generate degrader libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930644930601930598
description
-
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
functional group
disulfide
functional group
carboxylic acid
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)