Kluczowe dokumenty
927961
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
80 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
opis
Ni-NTA surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
80 nm , coefficient of variance <12%
średnica
80 nm
λmaks.
553 nm
PDI
<0.200
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Funkcjonalizowane nanocząstki złota Ni-NTA są odpowiednie do wiązania białek z C- lub N-końcowym znacznikiem 6X His. Te nanocząstki złota pozwalają na szybkie generowanie koniugatów złota do późniejszego wykorzystania w dalszych testach.
Nanocząstki złota funkcjonalizowane Ni-NTA są w ponad 95% kuliste i mają jednolity rozkład wielkości (CV <12%).
Zastosowanie
Idealny do opracowywania koniugatów złota do zastosowań takich jak blotting, testy przepływu bocznego, mikroskopia i transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM).
Przechowywanie i stabilność
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas nanocząstki złota mogą osadzać się na dnie fiolki, co jest szczególnie widoczne w przypadku większych rozmiarów cząstek. Przed użyciem należy ponownie zawiesić osadzone cząstki poprzez dokładne wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnego roztworu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocurrent generation properties of Histag-photosystem II immobilized on nanostructured gold electrode
Thin Solid Films, 516.9, 2553-2557 (2008)
A generic approach to monofunctionalized protein-like gold nanoparticles based on immobilized metal ion affinity chromatography.
Raphaël Lévy et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(4), 592-594 (2006-02-14)
Produkty
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.