Przejdź do
925659
Poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-alt-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000
Synonim(y):
PEG-PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(C2H4O)n(C5H6O4)mH
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352112
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder, chunks or granules
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000
storage temp.
2-8°C
Application
PEG-PLGA, is a biocompatible, amphiphilic block copolymer composed of a hydrophilic PEG block and a hydrophobic poly(lactide-alternative-glycolide) (PLGA) block. These materials have been used in control release and nanoparticle formulation for drug encapsulation and delivery applications.
Different from common Poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) polymer, the lactic and glycolic units in Poly(lactide-alt-glycolide) block alternate in sequence in the polymer chain, and the molar ratio of lactic to glycolic units in the polymer is exactly 1:1.
Poly(lactide-alt-glycolide) exhibits excellent solubility in common organic solvents, such as acetonitrile, acetone, dioxane, DCM, and THF, providing great convenience for drug delivery researches and applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
926248901941900951
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000
description
PEG average Mn 5000, PLGA Mn 15000
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
form
powder, chunks or granules
form
powder, chunks or granules
form
powder
form
chunks
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000
mol wt
PEG average Mn 5000, PLGA Mn 15000
mol wt
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR), PEG Mn 4000-6000  g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000
mol wt
PLGA Mn 10,000, PEG average Mn 5,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)