Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D4H26O4
Masa cząsteczkowa:
350.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.13
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+4
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15?,16?,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i11D2,17D,18D
InChI key
LCZBQMKVFQNSJR-DPSXKUOISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥95% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D, 97% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥95% (CP) |
| assay ≥95% (CP) | assay 98% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D |
| mass shift M+4 | mass shift M+5 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?