Przejdź do zawartości
925241
Prednisolone-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D4H24O5
Masa cząsteczkowa:
364.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+4
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-MWGCXKGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)