Przejdź do
915076
Bioactive glass powder
63S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
Synonim(y):
Bioglass ceramics, Silica glass
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaO:SiO2:P2O5
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352305
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
particle size
0.2-20 μm
Application
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells.In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration. Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915335916072915084
description
63S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
description
77S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
description
85S, ≥98%, ≤40 μm particle size
description
45S, ≥98%, 0.2-500 μm particle size
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
particle size
0.2-20 μm
particle size
0.2-20 μm
particle size
≤40 μm
particle size
0.2-500 μm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bioactive glass powder
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)