Przejdź do
912697
Poly(acrylamide) solution
average Mw ~10,000, 50 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C3H5NO)n
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mw ~10,000
feature
hydrophilic
concentration
50 wt. % in H2O
color
colorless to light brown
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(acrylamide) is a water-soluble polymer made up of acrylamide subunits. Polyacrylamides have been reported to be protein resistant and biocompatible. Polyacrylamides have been used as carriers for delivery of drugs and bioactive compounds, or to as tissue engineering materials. Additionally, polycacrylamides have been used to increase the viscosity of water and facilitate the flocculation of particles present in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
92560479144479136
description
average Mw ~10,000, 50 wt. % in H2O
description
nonionic water-soluble polymer
description
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
description
20 wt. % in H2O
form
viscous liquid
form
solid
form
-
form
-
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
10 wt. % in H2O
concentration
20 wt. % in H2O
color
colorless to light brown
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mw ~10,000
mol wt
Mw 5,000,000-6,000,000
mol wt
average Mw ~65,000
mol wt
-
feature
hydrophilic
feature
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)