Przejdź do
906751
4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24ClP
Masa cząsteczkowa:
414.91
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%, 98% (AgNO3, titration)
form
powder
contains
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
color
white to light yellow
storage temp.
2-8°C
Application
The polymer of 4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride exhibits UCST behaviour in the presence of sodium salts (NaCl, NaBr, and NaI) . In the presence of these salts, the polymer shows thermo responsiveness.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45869443688794907
description
≥98%
description
99%
description
90%
description
technical, ≥90% (GC), contains 0.1% total stabilizer
assay
≥98%, 98% (AgNO3, titration)
assay
99%
assay
90%
assay
≥90% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
contains
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
contains
-
contains
500 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
contains
0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer, 0.05% nitroparaffin as stabilizer, 0.1% total stabilizer
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)