Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352200
4950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
SLAM-Aβ-13CHD2 kit has 13CHD2 isotopomer precursor and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
Application
For solid-state NMR applications and dynamic studies.
For regio- and/or stereo- specific isotope labelilng of Isoleucine, Leucine, Valine, and Alanine with 13CHD2 isotopomers.
For regio- and/or stereo- specific isotope labelilng of Isoleucine, Leucine, Valine, and Alanine with 13CHD2 isotopomers.
SLAM-Aβ-13CHD2 kit is used for labeling alanine precursor with 13CHD2 isotopomer. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. It can be employed for the study of side chain dynamics of protein in the solid-state NMR spectroscopy.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?