Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2870,00 zł
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C]1[13CH]=C2CCC3C4CC[C@H]([13C]([13CH3])=O)[C@@]4(C)CCC3[C@@](C[13CH2]1)2C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i1+1,8+1,12+1,13+1,15+1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-VSRAQHLGSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 100 μg/mL in acetonitrile, 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| assay ≥98% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form solution |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?