Przejdź do
901907
RuPhos
95%, powder or crystals
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
225,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5000,00 zł
3750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.64
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
225,00 zł
Cena katalogowa300,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RuPhos, 95%
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
123-126 °C, 125 °C
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
InChI key
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Bulky phosphine ligand used in a palladium-catalyzed cross-coupling of aminoethyltrifluoroborates with electron-poor aryl bromides.
Legal Information
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
663131PMC2003932205
description
95%
description
98%
description
≥98%, ISOM8™
description
-
assay
95%
assay
98%
assay
(HPLC), ≥98%
assay
-
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Arylations, reaction type: Fluorinations, reaction type: C-X Bond Formation, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
mp
123-126 °C, 125 °C
mp
123-126 °C
mp
123-126 °C
mp
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RuPhos
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)