Przejdź do
901262
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
85RbCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.36
UNSPSC Code:
12142200
Isotopic purity:
≥99.5 atom % (85Rb)
Assay:
≥99.5% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99.5 atom % (85Rb)
assay
≥99.5% (CP)
form
solid
mass shift
M-1
SMILES string
[85Rb]Cl
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
601373601489601403
description
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
description
85 atom % (85Rb)
description
99 atom % 7Li, 99% (CP)
description
95 atom % 6Li, 99% (CP)
assay
≥99.5% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M-1
mass shift
M-1
mass shift
depleted
mass shift
M-1
isotopic purity
≥99.5 atom % (85Rb)
isotopic purity
85 atom % (85Rb)
isotopic purity
99 atom % 7Li
isotopic purity
95 atom % 6Li
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidium-85Rb chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)