Przejdź do
900243
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in H2O
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
dispersion
Quality Segment
concentration
4 μM in H2O
fluorescence
λem 520 nm, λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
functional group
PEG
storage temp.
2-8°C
General description
Reactive group: None.
Application
The CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots functionalized with PEG exhibit low non-specific binding which makes them suitable for a variety of in vivo and in vitro biomedical applications.
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
748021900212
description
PEG functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in H2O
description
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 520 nm, solid
description
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 645 nm, solid
functional group
PEG
functional group
-
functional group
-
fluorescence
λem 520 nm, λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
fluorescence
λem 520 nm
fluorescence
λem 645 nm, λem 645 nm±10 nm, quantum yield >50%
concentration
4 μM in H2O
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
dispersion
form
solid
form
powder, solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-24-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. hi, I wonder what the width and the length of these rods are?
    1 answer
    1. The inorganic core size of Quantum Dots is 4.7 nm. The specific width and length are not determined.