Przejdź do
86384
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonim(y):
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TentaGel
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
particle size
~90 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86391
description
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
description
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
form
solid
form
solid
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
TentaGel
product line
TentaGel
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
~90 μm
particle size
~90 μm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)