Merck
86391
TentaGel™ S PHB-Gly-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonim(y):
Fmoc-glycine 4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TentaGel™
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
particle size
~90 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)