Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 688,00 zł 584,80 zł |
Informacje o tej pozycji
584,80 zł
Cena katalogowa688,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC(Cl)=N3)O[C@@H]1CO.O[C@H]4[C@@H](O)[C@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC(Cl)=N6)O[C@@H]4CO.O
InChI
1S/2C10H12ClN5O4.H2O/c2*11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9;/h2*2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15);1H2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1
InChI key
WRURCFOLSGPTMO-IZGCVNAISA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.) |
| assay 97% | assay 98% | assay 98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid |
| mp 160 °C (dec.) (lit.) | mp 171-173 °C (lit.) | mp 76-80 °C |
| functional group ether, chloro | functional group carboxylic acid | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?