Przejdź do
C44605
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CO2H·1/2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-574-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
powder
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
171-173 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1.OC(=O)c2ccc(O)c(Cl)c2
InChI
1S/2C7H5ClO3.H2O/c2*8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h2*1-3,9H,(H,10,11);1H2
InChI key
VXRQGICSNYPXAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)