Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]15/D +3°, c = 2 in dioxane
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 153-155 °C (lit.) | mp 153-155 °C (lit.) | mp 153-155 °C (lit.) | mp 182-183 °C (lit.) |
| form solid | form - | form - | form - |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| optical activity [α]15/D +3°, c = 2 in dioxane | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mestranol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?