Przejdź do
22669
Fmoc-Phe(4-Boc2-guanidino)-OH
technical, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-4-(N,N′-di-Boc-guanidino)-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1027,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H40N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.71
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1027,50 zł
Cena katalogowa1370,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/c1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
InChI key
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
Other Notes
Pharmacologically interesting protected analog of arginine.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4783547807338338
description
technical, ≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
98%
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc, amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)