Przejdź do
798339
Exo-1-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonim(y):
(1S,4S,5R)-5-(naphthalen-1-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
496,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22NO2PS
Masa cząsteczkowa:
395.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
496,50 zł
Cena katalogowa662,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
storage condition
under inert gas
functional group
phosphine, sulfonamide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@]1([H])C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3/t18-,19-,26?/m0/s1
InChI key
RGHUOMJULXTHPX-OCOBAGFRSA-N
Application
The bicyclic, chiral phosphine was developed by the Kwon Research Group.Its initial applications were for asymmetric [3+2] annulation between allenes and imines as well as the first examples of phosphine-catalyzed asymmetric syntheses of 1,2,3,5-substituted pyrrolines. Along with nucleophilic organocatalysis, the P-chiral phosphines may also find utility in asymmetric transition-metal catalysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
798347798436798444
description
-
description
-
description
-
description
-
functional group
phosphine, sulfonamide
functional group
sulfonamide, phosphine
functional group
phosphine, sulfonamide
functional group
phosphine, sulfonamide
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
under inert gas
storage condition
-
storage condition
under inert gas
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)