Przejdź do
796891
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
855,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
Quality Segment
form
solid
mp
142-146 °C (exp)
SMILES string
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI key
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ALD00110D153303900150
description
-
description
≥95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
≥95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
mp
142-146 °C (exp)
mp
-
mp
146-148 °C (lit.)
mp
104-109 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)