Przejdź do
794473
Ritter Trifluoroiodomethane-TMG Reagent
Synonim(y):
TMG-CF3I, Tetramethylguanidine-trifluoromethyl iodide adduct
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13F3IN3
Masa cząsteczkowa:
311.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Produkt 794473 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n/D 1.461
density
1.495 g/mL at 25 °C
functional group
amine, fluoro, iodo
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.CF3I/c1-7(2)5(6)8(3)4;2-1(3,4)5/h6H,1-4H3;
InChI key
KIOFDNCUJQQUCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)