Przejdź do
794465
Ritter Pentafluoroiodoethane-TMG Reagent
Synonim(y):
TMG-CF3CF2I, Tetramethylguanidine-pentafluoroethyl iodide adduct
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13F5IN3
Masa cząsteczkowa:
361.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
density
1.53 g/mL
functional group
amine, fluoro, iodo
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.C2F5I/c1-7(2)5(6)8(3)4;3-1(4,5)2(6,7)8/h6H,1-4H3;
InChI key
ZFIASFCSDAHOLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)