Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
assay
90%
form
solid
optical activity
[α]22/D +62.0°, c = 0.2% in water
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@]([C@H](O)[C@H](O)CO)([H])O2)O[C@H](OC[C@@H](C([O-])=O)N)[C@H](NC(C)=O)[C@H]1O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C22H37N3O16.2Na/c1-7(27)24-13-10(29)3-22(21(36)37,41-18(13)15(31)11(30)4-26)39-6-12-16(32)17(33)14(25-8(2)28)20(40-12)38-5-9(23)19(34)35;;/h9-18,20,26,29-33H,3-6,23H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)(H,34,35)(H,36,37);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,20-,22+;;/m0../s1
InChI key
HMONFCBAWSIFQQ-HKDDIGLCSA-L
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 90% | description ≥93% (TLC) | description suitable for microbiology, ≥99.0% |
| assay 90% | assay ≥93% (TLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| optical activity [α]22/D +62.0°, c = 0.2% in water | optical activity [α]25/D 200 to 225 °, c = 0.5% (w/v) in chloroform | optical activity [α]20/D +137±3°, 10 hr, c = 5% in H2O |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?