Przejdź do
76840
Pentamethyldisiloxane
≥95.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H16OSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.35
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-873-5
Beilstein/REAXYS Number:
1734568
MDL number:
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.373
bp
86 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
InChI key
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1484532673953262
description
≥95.0%
description
≥95.0% (GC)
description
NMR grade, ≥99.5%
description
≥97.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥97.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.373
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414
bp
86 °C (lit.)
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
bp
101 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)