Merck
762989
N,N-Diethyl-d10-formamide
98 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D10HNO
Masa cząsteczkowa:
111.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
eCl@ss:
32150917
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+10
SMILES string
[H]C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
SUAKHGWARZSWIH-MWUKXHIBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)