Przejdź do
76510
Pentadecane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
n-Pentadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-098-1
Beilstein/REAXYS Number:
1698194
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 91.6 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
6.5 %
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69057071337633630
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0%
description
≥98.0%
description
purum, ≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
8-10 °C (lit.)
mp
39-43 °C
mp
-
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
density
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
bp
270 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
158-160 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)