Przejdź do
762822
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
solid
Synonim(y):
meCgPPh Pd G3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34NO6PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
mp
130-136 °C (decomposition)
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
PBZIJOKKZYPPSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate (meCgPPh Pd G3) is a palladium compound. It isan air and moisture sensitive compound generally used as a catalysts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
936790403237323373
description
-
description
-
description
95%
description
99.995%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
130-136 °C (decomposition)
mp
-
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
678-680 °C (lit.)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)