Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł 320,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
320,25 zł
Cena katalogowa427,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
226-232 °C
SMILES string
Nc1nnc2ccccn12
InChI
1S/C6H6N4/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
NCZQAIFOXJOCFI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description - | description ≥95% (TLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay 97% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| mp 226-232 °C | mp - | mp 150-153 °C (lit.) | mp 150-153 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/370/046/ead3e720-581b-49a1-a902-59092776a9ad/640/ead3e720-581b-49a1-a902-59092776a9ad.png)