Przejdź do
75570
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1125,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-771-3
Beilstein/REAXYS Number:
645341
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
1125,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.), 80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164534254509341436
description
≥95.0% (GC)
description
98%
description
97%
description
≥99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.472
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.), 239-241 °C (lit.)
bp
87-88 °C/7 mmHg (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)