Przejdź do
75100
Ethyl oleate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Ethylis oleas, Oleic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
508,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-889-5
Beilstein/REAXYS Number:
1727318
MDL number:
508,50 zł
Cena katalogowa678,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Application
Ethyl oleate can be used as a reactant in the:
  • Bouveault−Blanc reduction to synthesize primary alcohols in the presence of stabilized alkali metals.
  • Lipase-catalyzed synthesis of ceramides by reacting with phytosphingosine.
  • Synthesis of amides via direct amidation with amines in the presence of transition metal catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
317675W2450001266609
Ethyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1266609
Ethyl oleate
description
tested according to Ph. Eur.
description
technical grade, 70%
description
natural, ≥85%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
bp
216-218 °C/15 mmHg, 205-208 °C/760 mmHg
bp
216-218 °C/15 mmHg
bp
216-218 °C/15 mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl oleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is butylated hydroxyanisole (BHA) added as a preservative to the product with the number 75100-1L, Ethyl Oleate? This has been determined to be present through LC-MS analysis.
    1 answer
    1. The product contains butylated hydroxyanisole (BHA), with a maximum value of 0.012%.