Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
113-118 °C
functional group
hydroxyl, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
InChI key
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form crystals | form - | form solid |
| mp 113-118 °C | mp 103-107 °C (lit.) | mp 107-110 °C (lit.) | mp 85-93 °C |
| functional group hydroxyl, phenyl | functional group ketone, phenyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?