Przejdź do
747475
1-Hexadecene-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)13CD=CD2
Masa cząsteczkowa:
256.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+32
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+32
SMILES string
[2H]C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI key
GQEZCXVZFLOKMC-VQZQVVABSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493198776335735124
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
95 atom % D, 97% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
95 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+32
mass shift
M+32
mass shift
M+32
mass shift
M+32
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)