Przejdź do
747181
Poly(ethylene glycol)-block-poly(N-isopropylacrylamide)
α-methoxy, ω-dodecane, PEG Mn 2,000, PNIPAM Mn 24,000, PDI <1.2
Synonim(y):
PEG-block-PNIPAM, PEG-b-polyNIPAM, PEGylated polyNIPAM, PNIPAAm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(OC2H4)mC6H7NO2(C6H11NO)nH
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
7480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mol wt
PEG Mn 2,000, PNIPAM Mn 24,000
PDI
<1.2
General description
Poly(ethylene glycol)-b-poly(N-isopropylacrylamide) (PEG110-b-PNIPAM44) undergoes thermoresponsive micellization in water, forming micelles of varied size, structure and distribution depending on the concentration of the block copolymer.
Application
Well-defined PEG-block-PNIPAM diblock copolymers can form thermoresponsive vesicles in water and enable controlled drug release.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
435465724831762881
description
α-methoxy, ω-dodecane, PEG Mn 2,000, PNIPAM Mn 24,000, PDI <1.2
description
average Mn ~5,800
description
average Mn 5,500 (T)
description
butylacrylate 12 mol %, average Mn 30,000
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mol wt
PEG Mn 2,000, PNIPAM Mn 24,000
mol wt
average Mn ~5,800
mol wt
average Mn 5,500 (HCl titration)
mol wt
average Mn 30,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
PDI
<1.2
PDI
-
PDI
-
PDI
1.51
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)