Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
17-42 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description AldrichCPR | description 97% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| assay 97% | assay - | assay 97% | assay - |
| mp 17-42 °C | mp - | mp 114-120 °C | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?