Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł 387,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
387,75 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
157-162 °C
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
InChI key
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 157-162 °C | mp 124-126 °C (lit.) | mp 113-117 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form - | form - |
| functional group amine, carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?