Przejdź do
660221
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
Synonim(y):
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
density
1.231 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
InChI key
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D134406319856273619
description
95%
description
97%
description
99 atom % D
description
98%
assay
95%
assay
97%
assay
99% (CP)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.562
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5335 (lit.)
refractive index
-
bp
140 °C/0.2 mmHg
bp
-
bp
202 °C (lit.)
bp
-
density
1.231 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.073 g/mL at 25 °C
density
-
functional group
bromo
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)