Przejdź do
732265
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O2
Masa cząsteczkowa:
186.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
486,00 zł
Cena katalogowa648,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n/D 1.4691
density
1.0234 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI key
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
535281721824539449
description
-
description
97%
description
-
description
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n/D 1.4691
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
1.0234 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C
density
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)