Przejdź do
73178
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
Synonim(y):
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2372925
Assay:
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0% (wt., AT)
Form:
powder
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0% (wt., AT)
form
powder
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
InChI key
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7381555452180246
description
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (T)
description
98%
assay
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0% (wt., AT)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
form
powder
form
crystals
form
solid
form
powder
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)