Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
density
0.745 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH2]N[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-JCDJMFQYSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D, 97% (CP) | description 98 atom % D |
| mass shift M+4 | mass shift M+11 | mass shift M+4 | mass shift M+1 |
| assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 97% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| bp 55 °C (lit.) | bp 55 °C (lit.) | bp 246-252 °C (lit.) | bp 55 °C (lit.) |
| mp -50 °C (lit.) | mp -50 °C (lit.) | mp -50 °C (lit.) | mp -50 °C (lit.) |
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
target_organs
Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?